missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide Solution, 40% Volume, Chem-Lab

Codice prodotto. 11938534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11938534 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11938534 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.1411.5000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used as a volumetric solution in laboratory applications. Sodium Hydroxide Solution, 40% Volume, Chem-Lab is a strong base and is highly caustic. It is used in titration and to increase alkalinity, to neutralize acids and to make sodium salts. One liter of the solution contains 400g of NaOH.

Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.

Specifica

pH >13
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Concentrazione 40% by volume
Densità 1.329g/mL
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Water Soluble
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 5 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 400g NaOH per 1L H2O
Odore Odorless
Solvente o matrice Water
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodio idrossido 40 vol. % soluzione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.