Learn More
Sodium hydroxide solution 50% (w/w), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 13235423 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
13235423 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13235423 Fornitore JT Baker N. del fornitore 3727.1000
  • IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Specifica
Punti di ebollizione 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Punto di fusione 9°C to 10°C
Intervallo percentuale saggio 49.5 to 50.5%
Formula molecolare HNaO
Numero MDL MFCD00003548
Numero UN 1824
Densità 1.53 g/cm³ (20°C)
Sinonimo Caustic soda
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 40.00
Imballaggio Plastic bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1LT SODIUM HYDROXIDE 50%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide