Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescription
Sodium Hydroxide Solution , NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis
Specifications
Specifications
| pH | 12 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Quantità | 10 L |
| Imballaggio | bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone) |
| Densità vapore | > 1.0 |
| Forma fisica | Liquid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide, solution 0.5M
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.