Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
5L
Descrizione
Sodium Hydroxide Solution , NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis
Specifica
Specifica
| pH | 12 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Densità vapore | > 1.0 |
| Forma fisica | Liquid |