Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, 5.0 M NaOH (5.0N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16626183 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Codice prodotto. 16626183
Marca: Honeywell Fluka 6560461L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide solution
pH 14
Colore Colorless
Punti di ebollizione 105°C to 140°C (1,013 hPa)
CAS 1310-73-2
CAS min. % ≥ 70%
Punto di fusione -12°C to -10°C
CAS max % <90%
CAS Min % ≥ 70%
Formula lineare NaOH
Densità 1.327 g/cm3 (25°C)
Quantità 1 L
Molecular Weight (g/mol) 40.0 g/mol
Grado Volumetric Titration
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide