Learn More
Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
Description
Sodium hypochlorite is used as a disinfectant and a bleaching agent. It is used as a destainer involved in removing of mold stains, dental stains arises by fluorosis. It finds application in laundry detergents. Its aqueous solution is used as household bleach for sanitizing smooth surfaces. In a water treatment plant, it is utilized for treating dilute cyanide waste water like electroplating wastes. It is an oxidizing agent used with phase transfer catalyst to convert alcohols into corresponding carbonyl compounds. It is an important reactant in Hofmann rearrangement to prepare primary amine from primary amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Hypochlorite aq. soln. |
| Nota nome | 11-15% available chlorine |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2.5 L |
| Densità | 1.2 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
| SMILES | [Na+].[O-]Cl |
| IUPAC Name | sodium hypochlorite |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.44 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite,Sodium hydroxide