Learn More
Sodium hypochlorite, 4-6%
Codice prodotto. 10667381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10667381 25 mL Flacone in plastica 25mL
10573094 250 mL Flacone in plastica 250mL
10527752 1 L Flacone in plastica 1L
11974211 2.5 L Flacone in plastica 2.50L
15274734 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10667381 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419550250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Formula molecolare ClNaO
Molecular Weight (g/mol) 74.44
Numero MDL MFCD00011120
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC Name sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hypochlorite
Nota nome 4-6% Chlorine
Colore Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 25 mL
Formula lineare NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Indice di Merck 15,8762
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 74.44
Percent Purity 4.5 to 5.5%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.083
Densità 1.0830g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hypochlorite, 5% active chlorine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite