Learn More
Sodium Hypochlorite Pentahydrate, TRC
Codice prodotto. 30415188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30415188 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415188 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS69935350G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hypochlorite Pentahydrate
CAS 10022-70-5
Formula molecolare ClNaO . 5(H2O)
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/ClO.Na.5H2O/c1-2;;;;;;/h;;5*1H2/q-1;+1;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[O-]Cl
IUPAC Name sodium;hypochlorite;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 164.52
Peso formulazione 164.0064