Learn More
Sodium Hypochlorite Solution, 47/50%, Chem-Lab
Codice prodotto. 11909012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11909012 1 L 1L
11919012 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11909012 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.1410.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used as a disinfectant and bleaching agent. Sodium Hypochlorite Solution, 47/50%, Chem-Lab is a chemical compound also known as bleach. It is a common laboratory reagent that reacts with many acids and is a strong oxidizer.
Store in a cool environment, at 2–15°C.
Identificatori chimici
CAS 7681-52-9
Formula molecolare ClNaO
Molecular Weight (g/mol) 74.439
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC Name sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Specifica
Colore Yellow
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Composizione Available chlorine: ± 13%
Densità 1.22g/mL
Informazioni di solubilità Water Soluble
Peso formulazione 74.44g/mol
Percent Purity 47/50% (NaClO)
Odore Chlorine
pH >13
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodio ipoclorito 47/50% soluzione p.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico