Learn More
Sodium Hypochlorite Solution, 5% Available Chlorine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 16499169 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Pressure Bottom Poly Bottle
Dimensione della confezione:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
16499169 500 mL HDPE Pressure Bottom Poly Bottle 500mL
15538614 4 L Pressure Bottom Poly Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16499169 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 941601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.52€
    298.23€ / 500mL
    Risparmia 54.29€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 7681-52-9
Formula molecolare ClNaO
Molecular Weight (g/mol) 74.439
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC Name sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hypochlorite Solution
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Peso formulazione 74.44
Percent Purity 5% (Available Chlorine)
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.11kg