Learn More
Sodium Hypochlorite, Sterile, Made with USP Purified Water, 5% Solution, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548794 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gL
Dimensione della confezione:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15548794 1 gL 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15548794 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore P00503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.16€
    413.69€ / 3.8L
    Risparmia 80.47€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hypochlorite
Nota nome Sterile, Made with USP Purified Water
CAS 7681-52-9
Forma fisica Liquid
Quantità 1 gL
Formula molecolare ClNaO
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]Cl.[Na+]
IUPAC Name sodium;hypochlorite
Molecular Weight (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Peso formulazione 74.44
Percent Purity 5%
Grado Pure
Gravità specifica 1L = 1.11kg