Learn More
Sodium Hypochlorite, Technical, Min. 8% Free Chlorine, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10691164 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10691164 1 L HDPE plastic bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10691164 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/5042/15
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Punto di fusione -16°C
CAS 7681-52-9
Colore Yellow
pH 11
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare ClNaO
Numero MDL 11120
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]Cl.[Na+]
IUPAC Name sodium;hypochlorite
Molecular Weight (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Imballaggio HDPE plastic bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hypochlorite, min. 14% free chlorine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite