Learn More
Sodium Hypochlorite, Technical, Solution, Self Indicating, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | -16°C |
| CAS | 7681-52-9 |
| Colore | Yellow |
| pH | 11 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 5 L |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Formula molecolare | ClNaO |
| Numero MDL | 11120 |
| Sinonimo | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hypochlorite
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.