Learn More
Sodium Hypophosphite Monohydrate, puriss., Honeywell
Codice prodotto. p-7073759 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15630770 1 kg 1kg
15640770 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15630770 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore 044151KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10039-56-2
Formula molecolare H4NaO3P
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD06252379
InChI Key PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
IUPAC Name sodium hydrate phosphinate
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hypophosphite Monohydrate
Nota nome Meets analytical specification of DAC
Quantità 1 kg
Formula lineare NaH2PO2 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 105.99g/mol
Percent Purity 99 to 103%
Grado puriss.