Learn More
Sodium ingot, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11355778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 g
5 x 450 g
Dimensione della confezione:
2250g
450g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355778 5 x 450 g 2250g
11341428 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11355778 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010342.60
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-23-5
Formula molecolare Na
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Numero MDL MFCD00085307
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC Name sodium
SMILES [Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium
Colore Silver to Gray
Nota nome Product meets ACS specifications
Aspetto Silver Gray ingot
Quantità 5 x 450 g
Odore Odorless
Pressione del vapore 1.59 hPa (1mm Hg)
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis)
Forma Ingot
Grado ACS