Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Iodide |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
| Peso formulazione | 149.9 |
| Percent Purity | 99.72% |
| Grado | Reagente ACS |