Learn More
Sodium Iodide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10715921 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10715921 100 g 100g
10284680 250 g 250g
10294680 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10715921 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/5120/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.23€
    56.60€ / 100g
    Risparmia 5.63€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7681-82-5
Formula molecolare INa
Molecular Weight (g/mol) 149.894
Numero MDL 3532
InChI Key FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC Name sodium;iodide
SMILES [Na+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1300°C
Punto di fusione 661°C
Colore White
pH 6 to 9
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 149.89g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.3mbar 767
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.