Learn More
Sodium iodide, ACS, 99.5% min
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
- Commonly used to prevent iodine deficiency Used as analytical reagents, in manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines
- Used in baking ingredient conditioner and as animal feed
- Used for conversion of an alkyl chlorides into an alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1300°C to 1304°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium iodide |
| Punto di fusione | 651°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Indice di rifrazione | 1.7745 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Aspetto | White Powder |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium iodide
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide