Learn More
Sodium Iodide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073544
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
7681-82-5
INa
149.894
3532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodium;iodide
[Na+].[I-]
7681-82-5
INa
149.894
3532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodium;iodide
[Na+].[I-]
Punti di ebollizione 1300°C
Punto di fusione 661°C
Colore White
pH 6 to 9
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 149.89g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 1.3mbar 767
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.