Learn More
Sodium Iodide, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15690670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15690670 500 g 500g
15670670 100 g 100g
15680670 1 kg 1kg
15610680 6 x 500 g pezzi 6
15600680 6 x 1 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15690670 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 03129500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    185.50€ / 500g
    Risparmia 16.50€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-82-5
Formula molecolare INa
Molecular Weight (g/mol) 149.894
Numero MDL MFCD00003532
InChI Key FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC Name sodium;iodide
SMILES [Na+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Iodide
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Quantità 500 g
Formula lineare NaI
Numero UN 3077
Peso formulazione 149.89g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in plastica
Densità Vapor Density: >1 (vs air)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium iodide