Learn More
Sodium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30012032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012032 10 g 10g
30004832 5 g 5g
30007124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012032 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS63800010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-82-5
Formula molecolare INa
Molecular Weight (g/mol) 149.89
Sinonimo Anayodin, Ioduril, NSC 77388, Sodium Monoiodide, Soiodin;
IUPAC Name sodium;iodide
SMILES [Na+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Iodide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Peso formulazione 149.8942