Learn More
Sodium iodide, ultra dry, 99.98% (metals basis)
Descrizione
It is used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1300°C to 1304°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium iodide |
| Punto di fusione | 651°C |
| Forma fisica | Beads |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Ampouled under argon |
| Indice di rifrazione | 1.7745 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Gravità specifica | 3.67 |
| Densità | 3.67 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium iodide
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide