Learn More
Sodium L-(+)-Tartaric Acid Dihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Tartrate Dihydrate |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1 |
| Peso formulazione | 230.0015 |