Learn More
Sodium Lactate Solution, Extra Pure, SLR, about 60% (w/w) Solution, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10213970 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10213970 500 mL Amber glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10213970 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/5161/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 140°C
Punto di fusione 17.2°C
CAS 72-17-3
Colore Yellow
pH 7
Forma fisica Viscous Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare C3H5NaO3
Numero MDL 66576
Sinonimo sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
InChI Key NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC Name sodium;2-hydroxypropanoate
Molecular Weight (g/mol) 112.06
PubChem CID 23666456
ChEBI CHEBI:75228
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore 14mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 0.7