Learn More
Sodium mercury amalgam, ca. 20% sodium
Codice prodotto. 10751714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751714 10 g Glass bottle 10g
10186703 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10751714 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388460100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 11110-52-4 | HgNa | 223.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11110-52-4
Formula molecolare HgNa
Molecular Weight (g/mol) 223.582
Numero MDL MFCD00210362
InChI Key MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium amalgam, sodium mercury amalgam, sodium mercury, sodium-amalgam, mercury sodium, sodium mercury amalgam, beads, na 10 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 5 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 20 %
PubChem CID 9837419
IUPAC Name mercury;sodium
SMILES [Na].[Hg]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium mercury amalgam
Colore Gray
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Forma Pieces
Indice di Merck 15, 8713
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium mercury amalgam, ca. 20% sodium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H330-Letale se inalato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.