Learn More
Sodium mercury amalgam, ca. 5% sodium
Codice prodotto. 10530374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10530374 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10530374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388590500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 11110-52-4 | HgNa | 223.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium mercury amalgam
Colore Gray
CAS 11110-52-4
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Forma Chunk
Formula molecolare HgNa
Numero MDL MFCD00210362
Indice di Merck 15, 8713
Sinonimo sodium amalgam, sodium mercury amalgam, sodium mercury, sodium-amalgam, mercury sodium, sodium mercury amalgam, beads, na 10 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 5 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 20 %
InChI Key MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na].[Hg]
IUPAC Name mercury;sodium
Molecular Weight (g/mol) 223.582
PubChem CID 9837419
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium mercury amalgam, ca. 5% sodium
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.