Learn More
Sodium meta-Periodate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568164 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
125g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15568164 500 g Flacone in polietilene 500g
15172017 125 g Flacone in polietilene 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15568164 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 375601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2087.40€
    1787.42€ / 500g
    Risparmia 299.98€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7790-28-5
Formula molecolare INaO4
Molecular Weight (g/mol) 213.89
Numero MDL MFCD00003534
InChI Key JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium meta-Periodate
Quantità 500 g
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
IUPAC Name sodium;periodate
Peso formulazione 213.89
Percent Purity 99.9%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 3.87kg