Learn More
Sodium (Meta)Periodate, Solstice
Codice prodotto. 15643010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15643010 500 g 500g
15633010 100 g 100g
15653010 6 x 500 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15643010 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 30323500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    339.25€ / 500g
    Risparmia 28.75€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-04-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.8%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-28-5
Formula molecolare INaO4
Molecular Weight (g/mol) 213.89
Numero MDL MFCD00003534
InChI Key JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC Name sodium;periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium (Meta)Periodate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 500 g
Formula lineare NaIO4
Numero UN 3085
Peso formulazione 213.89g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium (meta)periodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium periodate