Learn More
Sodium (meta)periodate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15698070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15698070 100 g 100g
15608080 25 g 25g
15618080 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15698070 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore S1878100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-28-5
Formula molecolare INaO4
Molecular Weight (g/mol) 213.89
Numero MDL MFCD00003534
InChI Key JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC Name sodium periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium (meta)periodate
Quantità 100 g
Formula lineare NaIO4
Numero UN UN3085
Peso formulazione 213.89g/mol
Percent Purity ≥99%