Learn More
Sodium Metabisulfite, ≥97.0%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11494642 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11494642 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11494642 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219143801
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
ACS reagent grade sodium metabisulfite for laboratory and research applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥97.0%
Formula molecolare Na2O5S2
Numero MDL MFCD00167602
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
Molecular Weight (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Peso formulazione 190.1
Percent Purity 99.0%
Grado Reagente ACS