Learn More
Sodium metabisulfite, 97%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735146
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
disodium (sulfinatooxy)sulfinate
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
disodium (sulfinatooxy)sulfinate
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium metabisulfite
Punto di fusione 150.0°C
Nota nome Anhdrous
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Iodimetry)
Formula lineare Na2S2O5
Indice di Merck 15, 8770
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 190.1
Percent Purity 97%
Grado Extra Pure
Imballaggio Plastic Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.