Learn More
Sodium metabisulfite, for analysis
Codice prodotto. 10033023 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10033023 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10062473 500 g Flacone in plastica 500g
10459920 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10033023 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.00€ / 2.5kg
    Risparmia 8.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Reduction reagent | CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metabisulfite
Punto di fusione 150.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Na2S2O5
Indice di Merck 15, 8724
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 190.1
Percent Purity ≥58.5% (SO2)
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.4800g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.