Learn More
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10736111 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10736111 1 kg 1kg
10438420 500 g 500g
10223970 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10736111 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/5240/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 150°C
Colore White
pH 4 to 6
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 190.1g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.