Learn More
Sodium Metabisulfite, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15633440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
50kg
5kg
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15633440 500 g 500g
15613440 1 kg 1kg
15623440 2.5 kg 2.50kg
15653440 5 kg 5kg
15663440 6 x 2.5 kg pezzi 6
15643440 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15633440 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 31448500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    37.00€ / 500g
    Risparmia 4.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-03-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., dry, 98-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Metabisulfite
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Forma fisica Dry
Quantità 500 g
Formula lineare Na2S2O5
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 190.11g/mol
Percent Purity 98 to 100.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphite