Learn More
Sodium metabisulfite, SO{2} 58.5% min
Codice prodotto. 11347698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347698 500 g 500g
11337698 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347698 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033375.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metabisulfite
Punto di fusione >300°C
Colore White to Yellow
pH 3.5 to 5.0
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Odore Like rotten eggs
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 1.480 g/mL
Indice di Merck 14,8638
Informazioni di solubilità Freely soluble in water, glycerol; Slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 190.1
Grado Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) SO2 58.5% min.