Learn More
Sodium Metabisulfite, TRC
Codice prodotto. 17952825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952825 50 g 50g
17930725 10 g 10g
17934425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17952825 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS66706050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare 2 Na . O5 S2
Molecular Weight (g/mol) 190.11
Sinonimo Sodium metabisulfite, sodium disulfite
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Metabisulfite
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Peso formulazione 189.8983