Learn More
Sodium metaperiodate, 98%
Descrizione
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium metaperiodate |
| Punto di fusione | 300°C (decomposition) |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2 kg |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic; Light sensitive |
| Aspetto | Colorless powder |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Densità | 3.86 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium metaperiodate
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metaperiodate