Learn More
Sodium metaperiodate, 98%
Codice prodotto. 11351339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351339 100 g 100g
11331339 10 g 10g
11321339 500 g 500g
11341339 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11351339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013798.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Source of Periodic Acid, As An Analytical Reagent, and As An Oxidizing Agent ∣ CAS: 7790-28-5 ∣ INaO4 ∣ 213.89 g/mol
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-28-5
Formula molecolare INaO4
Molecular Weight (g/mol) 213.89
Numero MDL MFCD00003534
InChI Key JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC Name sodium;periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metaperiodate
Punto di fusione 300°C (decomposition)
Colore Colorless
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Aspetto Colorless powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Densità 4.174 g/cm3
Informazioni di solubilità Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid.
Peso formulazione 213.89
Percent Purity 98%
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metaperiodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid