Learn More
Sodium metasilicate nonahydrate, 44-47.5% total solids
Codice prodotto. 10607391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10607391
Marca: Thermo Scientific Acros 419590250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13517-24-3 | Na2SiO3·9H2O | 284.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13517-24-3
Formula molecolare Na2SiO3·9H2O
Molecular Weight (g/mol) 284.19
Numero MDL MFCD00149175
InChI Key PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC Name disodium;dioxido(oxo)silane;nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metasilicate nonahydrate
Punto di fusione 72.0°C
Nota nome 44 - 47.5% total solids
Colore White
Forma fisica Granules or Granular Powder
Quantità 25 g
Formula lineare Na2SiO3·9H2O
Indice di Merck 15, 8804
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 284.19
Percent Purity 44 to 47.5% total solids
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.61
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metasilicate nonahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.