Learn More
Sodium metasilicate pentahydrate, tech.
Codice prodotto. 11397697
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11397697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014103.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10213-79-3 | H10Na2O8Si | 212.137 g/mol
Sodium metasilicate pentahydrate is used as a starting material in the preparation of silicas and zeolites. It finds application in detergents and cleaners, pulp and paper production. It is also used in soil stabilization, sealing, adhesives and binders. Further, it is used in titanium dioxide production, paints for masonry and glass, spray coatings for tunnel construction. In addition to this, it is used in fruit and vegetable washes and sanitizers for food-contact surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-79-3
Formula molecolare H10Na2O8Si
Molecular Weight (g/mol) 212.137
Numero MDL MFCD00149176
InChI Key ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC Name disodium;dioxido(oxo)silane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metasilicate pentahydrate
Punto di fusione 72°C
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 1 kg
Numero UN UN3253
Indice di Merck 14,8642
Informazioni di solubilità Soluble in cold water.
Peso formulazione 212.14 (122.06 Anhydrous)
Grado Caratteristiche
Odore Odorless
Densità 1.75 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium metasilicatepentahydrate