Learn More
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10746111 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
Codice prodotto. 10746111
Marca: Fisher Chemical S/5360/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical, Quantity: 3kg, CAS: 10213-79-3, White, Melting Point: 72 deg.C, Molecular Formula: H10Na2O8Si, Molecular Weight: 212.137, Packaging: Plastic powder jar, pH: 12.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-79-3
Formula molecolare H10Na2O8Si
Molecular Weight (g/mol) 212.137
Numero MDL 149176
InChI Key ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC Name disodium;dioxido(oxo)silane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 72°C
Colore White
pH 12.6
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 212.74g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium metasilicatepentahydrate, Sodiummetasilicate