Learn More
Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Codice prodotto. 10693502 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10693502 250 mL Glass bottle 250mL
10603702 50 mL Glass bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10693502 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304102500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    471.00€ / 250mL
    Risparmia 34.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12141-67-2
Formula molecolare H2Na6O40W12
Numero MDL MFCD00150663
Sinonimo Sodium polytungstate
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metatungstate
Colore Green to Yellow
Nota nome 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Densità 2.8200g/mL
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.82
Formula lineare Na6[H2W12O40]
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Peso formulazione 2986.13
Percent Purity ≥67% (WO3)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.