Learn More
Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium metatungstate hydrate |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Beads |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | Na6[H2W12O40]·xH2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: >1000g/L (20°C) |
| Peso formulazione | 2986.13 |
| Percent Purity | ≥85% (WO3) |
| Imballaggio | Glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium metatungstate hydrate, crystalline
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.