Learn More
Sodium Metatungstate Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Metatungstate Hydrate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2 |
| Peso formulazione | 2987.162 |