Learn More
Sodium metatungstate monohydrate
Codice prodotto. 11308057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
4 x 250 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11308057 50 g 50g
11328057 250 g 250g
11318057 4 x 250 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11308057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022534.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 314075-43-9 | Na6O39W12·H2O
Sodium metatungstate monohydrate plays a vital role in sink and swim analysis. It is a derivative of sodium tungstate, which is a potential therapy for obesity. It acts as an inhibitor, which inhibits nucleoside-triphospahte- diphosphohydrolases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 314075-43-9
Formula molecolare Na6O39W12·H2O
Numero MDL MFCD00061466
Sinonimo Sodium tungstate (meta), Sodium polytungstate
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metatungstate monohydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 2986.13 (2968.12 Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto White powder
Densità 5.47
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metatungstate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metatungstate