Learn More
Sodium metavanadate, 96%
Codice prodotto. 10185213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10185213 1 kg Glass bottle 1kg
10105020 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10185213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    513.00€ / 1kg
    Risparmia 37.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13718-26-8 ∣ NaO3V ∣ 121.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13718-26-8
Formula molecolare NaO3V
Molecular Weight (g/mol) 121.93
Numero MDL MFCD00011125
InChI Key CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
IUPAC Name sodium vanadiumoylolate
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metavanadate
Punto di fusione 600°C
Nota nome 96%
Colore Beige-Yellow to White or Green
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 96%
Formula lineare NaVO3
Indice di Merck 15,8774
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 121.93
Percent Purity 96%
Grado Ungraded