Learn More
Sodium metavanadate, typically 96%, V 38% min
Codice prodotto. 11336108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11336108 25 g 25g
11346108 250 g 250g
11356108 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11336108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011092.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13718-26-8 ∣ NaO3V ∣ 121.93 g/mol
Sodium metavanadate is used as an analytical reagent and mordant. It is also found to be useful in the photography industry and the pharmaceutical industry. In addition to this, it is used in the making of vanadium alloy and vanadium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13718-26-8
Formula molecolare NaO3V
Molecular Weight (g/mol) 121.93
Numero MDL MFCD00011125
InChI Key CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metavanadate
Punto di fusione 630°C
Nota nome V 38% min.
Colore White
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Aspetto Off-white to light orange powder
Intervallo percentuale saggio Typically 96%
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name sodium;oxido(dioxo)vanadium
Peso formulazione 121.93
Percent Purity 96%
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metavanadate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metavanadate