Learn More
Sodium methanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 15555096 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 15555096
Marca: Thermo Scientific Acros 442111000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2386-57-4 | CH4NaO3S | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2386-57-4
Formula molecolare CH4NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 118.09
InChI Key KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem CID 638112
IUPAC Name sodium;methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium methanesulfonate
Quantità 100 g
Formula lineare CH3SO3Na
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 118.09
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium methanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.