Learn More
Sodium Methanethiolate (~20% in Water), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Methanethiolate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 69.9853 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sodium Methanethiolate ~20% |