Learn More
Sodium Methanethiolate (95%), TRC
Codice prodotto. 30420647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420647 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6448051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Methanethiolate
CAS 5188-07-8
Formula molecolare C H3 S . Na
Quantità 1 g
Sinonimo Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
InChI Formula InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].C[S-]
IUPAC Name sodium;methanethiolate
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Peso formulazione 69.9853